주요 문서
Z284122
Sigma-Aldrich
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37140-0015
길이
38.1 mm
직경
8 (44.5mm ring O.D) mm
크기
1 1/2 in. × 5/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
법적 정보
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)