주요 문서
Z286397
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
설명
Recommended outer tube 528-PP-7
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 6005-7
O.D.
5 mm
용적
80 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-wall FEP liner minimizes filling factor losses of using inserts and protects NMR tube from etching effects of strong acids containing fluoride ions. Liners are 8 in. L and fit snugly into most common 7 in. L thin-wall tubes. A PTFE plug to close each liner is included. Not recommended for elevated temperature studies.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)