조인트
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom14/23
제조업체/상표
Quickfit XA 21
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited