조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit C3/24/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
300 mm
표면적
400 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The surface area in these coil condensers is considerably greater than that in a Liebig condenser of similar external dimensions. They have a wide vapour passage and are free from external condensation of water vapour because the outer surface is air cooled. Extremely efficient when used for reflux.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.