주요 문서
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FR250/3S/22P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
조인트
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR250/3S/22P
재고 정보
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
높이
130 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)