material
PTFE stopcock
pear-shaped
조인트
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
제조업체/상표
Quickfit D2/01
포장
1 ea of
재고 정보
not available in USA and Canada
스톱콕(stopcock) 보어
2 mm
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock. The funnel stem has an integral ground cone joint for easy incorporation into a jointed glassware assembly.
특징 및 장점
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The funnel stem has an integral ground cone joint
- With interchangeable PTFE stopcock key
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.