주요 문서
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
D1/01
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
조인트
joint: ST/NS14/23
제조업체/상표
Quickfit D1/01
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)