주요 문서
Z304778
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
CF5/1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/23
제조업체/상표
Quickfit CF 5/1
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)