주요 문서
Z304832
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
MF23/2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT (19/26 cone size)
제조업체/상표
Quickfit MF 23/2
재고 정보
not available in USA and Canada
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)