주요 문서
Z322180
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
MF10/2B/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit MF 10/2B/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)