주요 문서
Z402990
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Büchi 00440
용량
1000 mL
용적
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)