주요 문서
Z406260
Sigma-Aldrich
Oxford® Sure/Seal storage valve-cap
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
For use with Aldrich products packed in Sure/Seal bottles. Screws over Sure/Seal crown cap to permit repeated dispensing of product via syringe while ensuring positive valved closure. Technical Information Bulletin AL-195, includes instructions for use of the valve.
법적 정보
Oxford is a registered trademark of Oxford Worldwide LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Preserve reagent quality of air- and moisture-sensitive reagents using nitrogen or argon in crown-cap bottles with a 6 mm diameter hole in the crown-cap and a PTFE-faced rubber liner.