material
low-density polyethylene
특징
label Ethanol
with cap
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene 2436-0502
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
- Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
- Color-coded closure
- Easy-to-fill wide neck
- Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.