주요 문서
Z509213
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
concave
soda-lime glass
무균
non-sterile
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1