주요 문서
Z509477
Support stand with rod
base size 6 in. × 11 in., Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
베이스 크기
6 in. × 11 in.
로드(rod) 직경 × 길이
1/2 in. × 36 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)