주요 문서
Z510785
Sigma-Aldrich
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 14/20, thread size 13-425
동의어(들):
747130-1314
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
나사산 크기
13-425
조인트
female joint: ST/NS14/20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)