주요 문서
Z514691
Luer-to-Threaded NPT connector
male Luer lock to 1/4-18 thread, 316 stainless steel
동의어(들):
Luer Connector, NPT Connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
material
316 stainless steel
제조업체/상표
Popper 6527
파라미터
45 psi pressure (final assembly water tested)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)