주요 문서
Z530387
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
침적 깊이
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)