주요 문서
Z530557
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 30 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
동의어(들):
bottle reagent, reagent bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
조인트
joint: ST/NS14/20
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)