조인트
joint: ST/NS24/40
특징
positions 3
길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.