Key Documents
Z531375
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
재고 정보
not available in EU
전체 높이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC