조인트
male joint: ST/NS14/20
O.D.
5/16 in.
7.9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The unique Torion connection ensures an airtight seal between tubing and reaction vessels when transferring air-sensitive materials.
5/16 in. O.D fits a #8 Torion, 1/2 in. O.D. fits a #14 Torion, and 3/16 in. O.D fits a #5 Torion.
5/16 in. O.D fits a #8 Torion, 1/2 in. O.D. fits a #14 Torion, and 3/16 in. O.D fits a #5 Torion.
- Hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) is inserted through the threaded polypropylene bushing and PTFE-coated sealing ring of the adapter
- Turn the bushing to make an airtight compression seal with the tubing
- Use the optional solid-glass plug to make an airtight Torion seal when the transfer tubing is not in use
- O.D. refers to the tubing outer diameter
법적 정보
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.