설명
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
특징
positions 4
길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.