Merck
Z543209
Periodic table of the elements
Poster size
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
CE.34
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
너비 × 길이
24 in. × 36 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Laminated. Excellent reference tools for students and researchers.
Poster:
Full-color. Chart information includes: atomic weight, melting point, boiling point, density, electronegativity, first ionization potential, group classifications, atomic number, oxidation states, element symbol, electronic configuration, and name. Plus special tables for Elementary Subatomic Particles and % Ionic Character of a Single Chemical Bond.
Binder:
Two-sided chart features more than 20 properties of the elements, from electron configuration and electronegativity to covalent radius and thermal conductivity.
Wallet:
Two-sided chart features properties of the elements in table format with useful chemical constants on the back.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)