문서
Z548693
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
높이
170 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC