material
black phenolic cap (with Poly-Seal® liner)
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (38-400)
특징
with cap
포장
pkg of 48 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216977
용량
60 mL (2 oz)
직경 × 높이
42 mm × 83 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
법적 정보
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.