Key Documents
Z552445
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 2 ‑ 3 L, immersion L 125 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint ST/NS24/40
특징
fits flask 2 ‑ 3 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Knobbed on sides for easy handling.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC