주요 문서
Z557757
Sigma-Aldrich
Aldrich® Pump N′ Pour can adapter
NPTM 2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
NPTM
2 in.
크기
5/8 in. , knurled grip
일반 설명
Manufactured of PBT Polybutylene Terephthalate, an extremely tough and chemically resistant plastic material. Use adapter to pour directly from can or to adapt hand pump. See. AL-222 for instructions on installation.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)