제조업체/상표
Bel-Art F19626-0000
일반 설명
28 fittings to handle the most common laboratory connections. Fittings can handle teperatures up to 135°C.
Contains:
Contains:
- 5 Straight connectors
- 3 Stepped fittings
- 8 Bifurcated ("Y") fittings
- 5 "T" connectors
- 5 Quick-disconnect fittings
- 2 Tubing clamps
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.