주요 문서
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
동의어(들):
crucibles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
platinum
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BC8
용량
25 mL
접시 직경 × 높이
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
중량
25.0 g+/- 5%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
특징 및 장점
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)