Key Documents
Z563102
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
설명
PTFE-coated
특징
thermocouple type K
제조업체/상표
J-Kem
직경 × 길이
1/8 in. × 6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.