주요 문서
Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
Standard, temperature -50-200 °C
동의어(들):
laboratory temperature measurement, laboratory thermometer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
material
stainless steel probe
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B61000-0000
온도 측정 범위
-50-200 °C
너비 × 길이
63.5 mm × 95.3 mm
케이블 길이
150 cm
프로브 길이
125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Digital thermometers verify sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens.
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
  • On/Off switch
  • Data hold
  • Max/Min memory
  • CE Certified
  • Battery included
애플리케이션
FRIO-Temp® digital thermometer has been used as a standardized temperature probe to calibrate the WTW probe used for maintaining the water temperature of the fish chamber.
법적 정보
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)