주요 문서
Z567418
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 4 mm, L 203 mm
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
quartz tube
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 714-PQ-8
길이
203 mm
O.D.
4 mm
튜브 직경
4 mm
벽 두께 × 동심도 × 챔버
0.4 mm × 51 μm × 51 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)