주요 문서
Z610224
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
특징
class AS
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Hirschmann 1340133
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
300 mm
용량
1 mL , 0.007 mL accuracy
색상
amber graduations
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)