추천 제품
AC/DC 입력
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
특징
CE compliant
제조업체/상표
FC600
Julabo 9600060
재고 정보
not available in USA and Canada
온도 측정 범위
-20 to -80 °C
파라미터
-20-80 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
20 L/min pump flow
냉각 용량
210 W (at -10°C)
400 W (at 5°C)
470 W (at 10°C)
600 W (at 20°C)
용량
6-8 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For environmentally friendly cooling:
- Rapid, powerful and efficient
- Easy to fill
- Space saving design
- Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
- Keypad setting
- High and low temperature warning functions
- Low noise operation
- ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
- Proportional cooling control for powerful models
- Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
- Automatic shut-down in case of disturbance
- FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.