주요 문서
Z645605
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size L
동의어(들):
disposable glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
HA.01
material
natural gloves
natural natural rubber
크기
L
무균
non-sterile
특징
disposable
latex free: no
powder-free
포장
pack of 100 ea (boxes of 100)
제조업체/상표
Microflex CFG-900-L
길이 × thickness
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ComfortGrip, the new latex glove from Microflex, is priced aggressively to stand out in the quality glove provider market. Microflex ComfortGrip gloves are a comfortable, low protein, powder-free natural rubber latex, medical grade exam glove. Backed by the industry′s leading quality system, ComfortGrip gloves offer consistent comfort in every box.
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
  • Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
  • Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
  • Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
법적 정보
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1