주요 문서
Z645788
Tear-off chemical spill pads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Clear-spill R1C
재고 정보
not available in ROW, USA and Canada
일반 설명
Wall mountable pack containing 10 perforated sheets ideal for siting near to areas posing potential hazard. Each pad absorbs 1.1 litres.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)