특징
graduations 5.0 mL
부피 측정 범위
500 mL, accuracy: 2.5 mL
높이
390 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Conformity ′H′ certified
- Calibrated to Class A tolerances
- Batch coded for traceability
- Graduations in white enamel
- Robust hexagonal foot
기타 정보
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.