주요 문서
Z657174
IKA® shaker attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.5 seperating funnel attachment, 1/cs
동의어(들):
benchtop shakers, lab shakers, laboratory shakers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3120900
적합성
suitable for (for shaking out, salting out, extracting, eluting and sample enrichment)
일반 설명
IKA® AS 260.5 Seperating Funnel Attachment
  • For shaking out, salting out, extracting, eluting, enriching.
  • The 3 clamping rolls (included in delivery) are height-adjustable for adaption to different separating funnel sizes.
  • The separating funnels are secured with O-rings (5 O-rings included).
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1