주요 문서
Z671770
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 120 mm × 120 mm
동의어(들):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.76
material
ceramic plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3581000
IKA C-MAG HS 4 IKAMAG
파라미터
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
플렛폼 크기
120 mm × 120 mm
교반기 용적
5 L
중량
6.5 lb
출력
250 watts (heater)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
특징 및 장점
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)