포장
set of 1
제조업체/상표
Bel-Art F37846-0000
일반 설명
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
입자 크기 환산표(출처: Merck Lab Basics Technical Library)