주요 문서
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
동의어(들):
flask clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
특징
for flask size 100 mL
포장
pack of 1
case of 1 ×
제조업체/상표
IKA 1234500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)