Merck
Z675989
Rotating 4-way racks
Microtubes
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
특징
Holds 12 x 0.5 mL tubes
Holds 12 x 8 mm tubes
Holds 32 x 0.2 mL tubes
Holds 32 x 6.5 mm tubes
Holds 6 x 15 mL tubes
Holds 6 x 16.4 mm tubes
Holds 9 x 1.5-2 mL tubes
Holds 9 x 11.2 mm tubes
Microtubes
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS29040B
크기
210x100x100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each module of the Rota-Rack for microtubes holds six 15 mL tubes, nine 1.5/2.0 mL tubes, twelve 0.5/0.6 mL tubes, or thirty-two 0.2 mL PCR tubes or four 8-tube strips.
Rota-Rack Tube Racks are fun, interlocked racks. Each of the four modules rotates independently. Use several sizes of test tubes, culture tubes, centrifuge tubes, or microcentrifuge tubes at the same time. Click each module into place; load with tubes, and carry. Rack maintains its orientation until you twist it again. Comes fully assembled. Autoclavable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)