Merck
Z676039
Manual pipette racks
blue magnetic rack
동의어(들):
magnetic pipette holder, pipette stand, serological pipette rack
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122801
NACRES:
NB.01
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
blue magnetic rack
특징
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20612M
너비 × 깊이 × 높이
291 mm × 88 mm × 401 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
This useful magnetized version has strong magnets on both sides and mounts securely on fume hoods, filing cabinets and refrigerators. Body has cutout windows and includes two removable attachments that hold pipette bulbs, fillers and pumps.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)