material
blue gloves
blue nitrile
크기
S
무균
non-sterile
특징
CE compliant
latex free
powder-free
포장
pack of 100 ea (boxes of 100)
제조업체/상표
KCL 740
길이 × thickness
250 mm × 0.11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dermatril is a blue nitrile, powder-free, disposable glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
특징 및 장점
- Anti-static.
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
- Roughened fingertips for better grip.
- Rolled cuff edge for easier donning.
- CE compliant.
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
법적 정보
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.