주요 문서
Z678473
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1506
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
분자량
2160
특징
grade 1506
제조업체/상표
Du Pont
점도 번호
(20 °C) (62 mm2/s)
density
1.88 g/mL at 20 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
법적 정보
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)