주요 문서
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.79
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
J. Young
일반 설명
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)