주요 문서
Z689823
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 3-prong, stainless steel
dual adjustment, size M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
크기
M
길이 × 직경
127 mm × 13 mm , arm
턱 용량
0-69 mm
프롱(prong) 너비
19 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Made entirely of electropolished stainless steel for excellent chemical resistance and strength. Round extension arms allow the clamps to be rotated 360°. Extension arms allow placement of apparatus at various distances from lab frames. Supplied with vinyl and fiberglass prong covers for high temperature applications.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)