조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 6390-02
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These PTFE filter reactors can be used for fluorine chemistry and with strong alkaline compounds that can etch glass. The head, head joints, body, stirrer-bearing, bottom filter assembly with valve, and stirring shaft with agitator are all PTFE. Even the O-Rings are PTFE encapsulated. The filter supports are polypropylene. The bottom filter assembly is either #50 or #80 Ace-Thred and threads in/out for easy capture of filtrate, or for cleaning. A Halar® coated stainless steel internal coil is included (in the 1 L size) for heating or cooling the contents. IKA RW 20 over head stirrer recommended.
법적 정보
Halar is a registered trademark of Solvay Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.