Merck
Z691518
MagLab storage system
starter pack
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제조업체/상표
Heathrow Scientific HD23500
길이 × 너비 × 높이
522 mm × 393 mm × 102 mm
색상
assorted colors
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With lab bench top space at a premium, common lab products such as pipettors, test tubes and miscellanous accessories can be easily organized with Heathrow Scientific′s magnetic lab
storage system, the MagLab. MagLab includes four magnetic pieces: “MagRack” that holds (9) 15ml and (4) 50ml tubes; “Mag Wipe” that holds a standard size (11cm x 21cm) Kimwipes; box; “MagPette” that
holds two pipettors (universal design fits most common brands); and “MagBox” that holds miscellaneous items such as pens/pencils, notes, etc. Each rack is made of robust lightweight ABS plastic in bright and
fun translucent colors and features four powerful magnets for a secure hold onto most metal surfaces or create your own holding point with the metal plate included for each segment.
법적 정보
MagLab is a trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)